Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat,85-90%, (ACS-Reagenzienklasse), MP Biomedicals
Artikelnummer. 15792412 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15792412 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15792412 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219486290
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7-3-7791
Summenformel ClH2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumperchlorat-Monohydrat, Natriumperchlorat-Hydrat, CCRIS 8893, Perchlorsäure, Natriumsalz, Monohydrat, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperchlorat-Monohydrat
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 85 - 90 %
Formelmasse 140.5
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Perchlorate Monohydrate, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Perchlorate Monohydrate, ACS