Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Perchlorate |
| CAS | 7-3-7791 |
| Physikalische Form | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Menge | 250 g |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.45 g/mol |
| Reinheit (%) | 99% |
| Güte | HPLC |
| Verpackung | Pulverbehälter aus Kunststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium perchlorate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium perchlorate