Learn More
Natriumperchlorat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumperchlorat |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | NaClO4 |
| UN-Nummer | UN1502 |
| Formelmasse | 122.44 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium perchlorate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perchlorate