Learn More
Natriumperchlorat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glass Bottle
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium perchlorate |
Schmelzpunkt | 482.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.) |
Physikalische Form | Kristalle oder kristallines Pulver |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (on dry substance) |
Summenformel | ClNaO4 |
Strukturformel | NaClO4 |
Merck Index | 15,8784 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium perchlorate, pure
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.