Learn More
Natriumpercarbonat, 13-14 % aktiver Sauerstoff
Artikelnummer. 10078871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10078871 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10522252 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10554654 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10078871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370735000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15630-89-4 | 1 ·5 H₂O₂| 157,01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15630-89-4
Summenformel 1·5 H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 157.01
MDL-Nummer MFCD00043204
Synonym Sodium carbonate hydrogen peroxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium percarbonate
Farbe Weiß
Physikalische Form Granular Powder
Menge 500 g
Strukturformel 1·5 H2O2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 150g/L.
Formelmasse 157.01
Reinheit (%) ≥13% (available oxygen)
Verpackung Kunststoffflasche
RUO– Nur für Forschungszwecke