Learn More
Natriumperborat-Tetrahydrat, ≥10 % aktive Sauerstoffbasis, Honeywell™
Catalog Number p-7120818
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
10486-00-7
MFCD00149231
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
10486-00-7
MFCD00149231
purum p. a., ≥97.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt Zersetzt sich beim Erhitzen
Chemischer Name oder Material Natriumperborat-Tetrahydrat
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver
Menge 250 g
Strukturformel NaBO3 · H2O
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Löslich
Formelmasse 153.86 mol
Reinheit (%) ≥10 % aktive Sauerstoffbasis
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche