Learn More
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463970
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463970 100 g 100 Gramm
11453970 25 g -
11427577 50 g 50 Gramm
11437577 250 g 250 Gramm
11473970 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11463970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15656.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, is used as a vasodilator drug to reduce blood pressure. It is used as an analytical reagent for the detection of methyl ketones and amines. Further, it is used as a reference compound for the calibration of Mossbauer spectrometer. It is also used for chromatographic detection of peptides containing cystine. It finds application as a color reagent in the development of thin layer chromatography in combination with acetaldehyde. It is also used in presence of buffers as reagent for ketone strips, which is utilized to test ketone in the urine of a diabetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, wird als Vasodilatator verwendet, um den Blutdruck zu senken. Wird als analytisches Reagenz für den Nachweis von Methylketonen und Aminen verwendet. Wird darüber hinaus als Referenzmasse für die Kalibrierung des Mossbauer Spektrometers verwendet. Wird auch für den chromatographischen Nachweis von Peptiden verwendet, die Cystin enthalten. Findet Anwendung als Farbreagenz bei der Entwicklung der Dünnschichtchromatographie in Kombination mit Acetaldehyd. Wird auch in Anwesenheit von Puffern als Reagenz für Ketonstreifen verwendet, das zum Testen von Keton im Urin eines Diabetikers verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser. Schwer löslich in Ethanol.
Anmerkungen
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Dichte 1.72
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Menge 100 g
UN-Nummer UN1588
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8649
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Formelmasse 297.95 (261.92 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitroferricyanide dihydrate