Learn More
Natrium-(Para-)Periodat, ≥99.0 % (wie H2INa3O6, RT)
Catalog Number p-7120765
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
13940-38-0
H2INa3O6
293.88
MFCD00036146
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Natriumparaperiodat, Natriumtriparaperiodat, Natriumhydrogenperiodat, Periodsäure-Trinatriumsalz, Trinatrium-Dihydrogen-Orthoperiodat, Natriumparaperiodat, kommerziell, Trinatrium-Dihydroxy-Dioxidooiosylolat, Trinatrium-Dihydroxy-Trioxido-oxo-$l^7-iodan, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
9796123
Trinatrium; Dihydroxy-Trioxido-oxo-$l^7-iodan
[Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
13940-38-0
H2INa3O6
293.88
MFCD00036146
DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Natriumparaperiodat, Natriumtriparaperiodat, Natriumhydrogenperiodat, Periodsäure-Trinatriumsalz, Trinatrium-Dihydrogen-Orthoperiodat, Natriumparaperiodat, kommerziell, Trinatrium-Dihydroxy-Dioxidooiosylolat, Trinatrium-Dihydroxy-Trioxido-oxo-$l^7-iodan, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
9796123
Trinatrium; Dihydroxy-Trioxido-oxo-$l^7-iodan
[Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Purum p.a., ≥ 99.0 % (als H2INa3O6, RT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natrium(para)periodat
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Strukturformel Na3H2IO6
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen 106.7 g/l bei 20 °C
Formelmasse 293.89 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (als H2INa3O6, RT)
Verpackung Poly-Flasche