Learn More
Natriumoxalat (weiße Kristalle oder Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10583505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10583505 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10583505 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP353500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Natriumsalz wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Oxalate
CAS 62-76-0
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Weiß
pH 8
Verlust bei Trocknung 0.05% max.
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2Na2O4
MDL-Nummer MFCD00012465
Menge 500 g
Merck Index 15, 8781
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Formelmasse 134
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff