Learn More
Natriumoxalat, TRC
Artikelnummer. 30007431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007431 50 g 50 Gramm
30009782 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS69934850G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2O4.2Na
Molekulargewicht (g/mol) 134
Synonym Disodium oxalate;
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Oxalate
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Formelmasse 133.9592