missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumoxalat-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7072162 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15604870

Marke: Honeywell-Fluka 352401L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, 0.05 M (COO)2Na2

Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich

 

  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumoxalat-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel NaOOCCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3631622
Formelmasse 134 mol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt