Learn More
Natriumoxalatlösung, 0,05 M, Solstice
Artikelnummer. 15614870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
20 l
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15614870 20 l 20 Liter
15604870 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15614870 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3524020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 CHF
    607.10 CHF / 20 Liter
    Sparen 82.90 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.05 M (COO)2Na2
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumoxalat-Lösung
Physikalische Form Liquid
Menge 20 l
Strukturformel NaOOCCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3631622
Formelmasse 134 g/mol
Güte Not Available