Learn More
Natriumoxalat, für ACS-Analyse, 99,96 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11424652 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11424652 500 g
11414652 100 g
11434652 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424652 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219143990
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Identificadores de productos químicos
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatriumoxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Sodium oxalate
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Dichte 2.34 (water = 1)
Menge 500 g
Formelmasse 134
Physikalische Form Kristallpulver
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.