Learn More
Natriumoxalat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12377183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12377183 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
12367183 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12377183 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 CHF
    105.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 19.35 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62-76-0 ∣ C2Na2O4 ∣ 134.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium oxalate
Schmelzpunkt 250.0°C to 270.0°C
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCO2Na
Merck Index 15,8781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Formelmasse 134
Güte ACS-Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt