Learn More
Natriumoxalat, volumetrische Acculute-Standardlösung, Endkonzentration 0.1 N, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
85.35 CHF - 364.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 62-76-0 |
---|---|
Summenformel | C2Na2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.00 |
MDL-Nummer | MFCD00012465 |
InChI-Schlüssel | ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 6125 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Oxalat |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11359329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088626.LQ |
1 Unit |
85.35 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11349329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088626.LS |
6 Units |
364.00 CHF
6 Einheiten |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
62-76-0 | |
134.00 | |
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Oxalat |
C2Na2O4 | |
MFCD00012465 | |
6125 | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Spezifikation
Sodium oxalate | |
Geruchsneutral | |
C2Na2O4 | |
Farblos | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
134.00 | |
134 |
62-76-0 | |
Flüssig | |
MFCD00012465 | |
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Oxalat | |
6125 |
Sicherheit und Handhabung
Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 200-550-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen