missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Natriumoxalat, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15632210
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons

Natriumoxalat, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™

Artikelnummer. p-7120816 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g, Poly-Flasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15632210

Marke: Honeywell-Fluka 223433100G

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumoxalat, Dinatriumoxalat, Ethanediosäure-Dinatriumsalz, Oxalsäure, Dinatriumsalz, Natriumoxalat deutsch, Oxalsäure-Dinatriumsalz, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumoxalat
Menge 100 g
Strukturformel NaOOCCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3631622
Formelmasse 134 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Disodium oxalate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Natriumoxalat, ≥99.5 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt