Learn More
Natriumoxalat, 98.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10442211 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10052710 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10391614 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10442211 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 207721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05 CHF
    33.80 CHF / 100 Gramm
    Sparen 2.25 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-76-0
Summenformel C2Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.00
MDL-Nummer MFCD00012465
InChI-Schlüssel ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC-Name Dinatrium; Oxalat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium oxalate
Namenshinweis pure
Schmelzpunkt 250.0°C to 270.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (105°C, 2 hrs)
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCO2Na
Menge 100 g
Merck Index 15, 8781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3g/100mL water (100°C),insoluble in ethanol and ether
Formelmasse 134
Reinheit (%) 98.5%
Güte Extrarein
Unlösliche Stoffe 0.2% max. (in water)
Physikalische Form Feines Pulver