missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Orthovanadate, TRC

Artikelnummer. 30414992
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414992 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30414992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6550035G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13721-39-6
Summenformel Na3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 183.91
Synonym NSC 79534, Sodium o-Vanadate, Sodium Orthovanadate, Sodium Orthovanadate (Na3VO4), Sodium Tetraoxovanadate(3-), Sodium Vanadate, Sodium Vanadate (Na3VO4), Trisodium Orthovanadate, Trisodium Vanadate, Sodium Vanadate(V) (Na3VO4)
IUPAC-Name trisodium;trioxido(oxo)vanadium
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-][V](=O)([O-])[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Orthovanadate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Formelmasse 183.8929
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.