Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumorthovanadat |
| CAS | 13721-39-6 |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 96 % min. |
| Summenformel | Na3O4V |
| Synonym | Natriumorthovanadat, Trisodiumvanadat, Natrium-O-Vanadat, Natriumpervanadat, Natriumvanadat-Ortho, Trisodiumtetraoxovanadat, Natriumtetraoxovanadat 3-, Vanadinsäure, Trinatriumsalz, Trisodiumorthovanadat, Vanadinsäure H3VO4, Natriumsalz |
| InChI-Schlüssel | IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-Name | Trinatrium; Trioxido(oxo)Vanadium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.907 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium Orthovanadate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P235-Kühl halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium orthovanadate