Learn More
Natriumoctanoat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485513 500 g 500 Gramm
11475513 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13451.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1984-06-1 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumoctanoat kann als Proteinstabilisator für Moleküle wie Albumin und Fibrinogen unter Bedingungen wie der Heißsterilisation verwendet werden. Wird auch für die Blutplasma-Fraktionierung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1984-06-1
MDL-Nummer MFCD00058511
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium octanoate
Schmelzpunkt >300°C
Summenformel C8H15NaO2
Menge 500 g
Beilstein 3597723
Synonym sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Octanoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
PubChem CID 23664772
Formelmasse 166.2
Reinheit (%) 96%