missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium-Nitroprussid-Dihydrat, TRC

Artikelnummer. 30012239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012239 1 g 1 Gramm
30011336 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012239 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6480201G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13755-38-9
Summenformel C5 Fe N6 O . 2 Na . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
Synonym Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, (OC-6-22)-pentakis(cyano-κC)nitrosyl-Ferrate(2-) sodium hydrate (1:2:2), Ferrate(2-), pentacyanonitrosyl-, disodium, dihydrate (8CI), Ferrate(2-), pentakis(cyano-C)nitrosyl-, disodium, dihydrate, (OC-6-22)-, Disodium nitroprusside dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate(2-) dihydrate, SNP, Sodium nitroprusside dihydrate
IUPAC-Name Disodium; Pentakis(Azanylidynemethyl)-(Oxoniumylidyn-λ^{4}-Azanyl)Eisen(2+); Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)N#[O+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Nitroprusside
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q5*-1;+2;3*+1;;
Formelmasse 297.949
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.