missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natrium-Nitroprussid-Dihydrat, TRC

Artikelnummer. 30011336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011336 10 g 10 Gramm
30012239 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30011336 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS64802010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13755-38-9
Summenformel C5 Fe N6 O . 2 Na . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
Synonym Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, (OC-6-22)-pentakis(cyano-κC)nitrosyl-Ferrate(2-) sodium hydrate (1:2:2), Ferrate(2-), pentacyanonitrosyl-, disodium, dihydrate (8CI), Ferrate(2-), pentakis(cyano-C)nitrosyl-, disodium, dihydrate, (OC-6-22)-, Disodium nitroprusside dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate(2-) dihydrate, SNP, Sodium nitroprusside dihydrate
IUPAC-Name Disodium; Pentakis(Azanylidynemethyl)-(Oxoniumylidyn-λ^{4}-Azanyl)Eisen(2+); Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#[C-][Fe+2]([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)([C-]#N)N#[O+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Nitroprusside
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q5*-1;+2;3*+1;;
Formelmasse 297.949
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.