Learn More
Natriumnitroprussid-Dihydrat, Purum p.a., ≥98 % (AT), ACS-Reagenz, Honeywell
Artikelnummer. 15616850 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15616850 25 g 25 Gramm
15606850 100 g 100 Gramm
15626850 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15616850 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 7178025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
purum p.a.,≥98,0 % (AT)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitroprussid-Dihydrat
Menge 25 g
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
UN-Nummer UN3288
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
Formelmasse 297.95 mol
Reinheit (%) ≥98 % (AT)