Learn More
Natrium-Nitroprussid-Dihydrat, Puriss. p.a., ≥99%, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15686840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15686840 100 g 100 Gramm
15696840 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15686840 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 71778100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 CHF
    214.32 CHF / 100 Gramm
    Sparen 27.68 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitroprussid-Dihydrat
Menge 100 g
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 297,95 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroprusside dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.