Learn More
Natriumnitroprussid-Dihydrat Kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11484351 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484351 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11484351 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215206125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.65 CHF
    52.05 CHF / 25 Gramm
    Sparen 2.60 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitroprussid
Namenshinweis Dihydrat
CAS 13755-38-9
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
MDL-Nummer MFCD00149192
Synonym Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC-Name Dinatriumpentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium)Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formelmasse 297.95
Dichte 7,87 g/cm³ bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate