Learn More
Sodium Nitroferricyanide Dihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750302
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31750302 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31750302 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCS0700100B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Nitroferricyanide
Namenshinweis Dihydrat
CAS 13755-38-9
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Fine Crystals or Crystalline Powder
Menge 100 g
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
MDL-Nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC-Name disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Reinheit (%) 99 zu 102 %
Güte ACS
Verpackung White Poly Wide Mouth Bottle