Learn More
Natriumnitroferricyanid(Iii)-Dihydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15602280 5 g 5 Gramm
15682270 100 g 100 Gramm
15692270 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15602280 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2287105G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nitroprussid Natrium, Natriumpentacyanonitrosylferrat, Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat, Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, Natriumnitroprussid USP, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitroferricyanid(III)dihydrat
Menge 5 g
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
UN-Nummer 3288
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
Formelmasse 297.95 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz