Learn More
Natriumnitroferricyanid-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10381691 500 g Glasflasche 500 Gramm
10239470 25 g Glasflasche 25 Gramm
10321651 100 g Glasflasche 100 Gramm
10107103 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10381691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 424365000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitroferricyanide dihydrate
Farbe Bordeaux
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Strukturformel Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatriumpentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium)Dihydrat
Formelmasse 297.94
Reinheit (%) 99.0 to 102.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.72
Dichte 1.7200g/mL