Learn More
Natriumnitritlösung 0.1 mol/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumnitrit |
Konzentration | 0.1 M (0.2 N) |
CAS | 7732-18-5 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |