Learn More
Natriumnitrit, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15643430
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
7632-00-0
NNaO2
69.00
MFCD00011118
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
23668193
CHEBI:78870
Natrium;Nitrit
[Na+].[O-]N=O
7632-00-0
NNaO2
69.00
MFCD00011118
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
23668193
CHEBI:78870
Natrium;Nitrit
[Na+].[O-]N=O
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumnitrit
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 1 kg
Strukturformel NaNO2
UN-Nummer 1500
Formelmasse 69 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
Zündpunkt 914 °F