Learn More
Natriumnitrit, ACS, 97 % min., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317817
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11317817 25 g 25 Gramm
11327817 100 g 100 Gramm
11337817 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11317817 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014244.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69.00 g/mol
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, wie bei der Reifung, Färbung und Konservierung von Fleisch. Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet. Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie. In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet. Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite
Schmelzpunkt 271°C
Namenshinweis For ACS analysis; Decomposes above 320°
Physikalische Form granular
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 97% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,ammonia and nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
Formelmasse 69
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.17 g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitrite
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite