Learn More
Natriumnitrit, ≥99.0 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumnitrit |
Schmelzpunkt | 280 °C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
pH | 8 bis 9 (bei 100.00 g/l 20 °C) |
Menge | 500 g |
Strukturformel | NaNO2 |
UN-Nummer | UN1500 |
Formelmasse | 69 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
Zündpunkt | 914 °F |