Läs mer
Sodium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. p-7120814 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Förpackningsstorlek:
100 Gramm
25 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15646840
Brand: Honeywell-Fluka 7175225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-Name sodium nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Siedepunkt Decomposes on heating
Chemischer Name oder Material Sodium nitrate
Schmelzpunkt 308°C
Farbe Farblos
pH 5.0 to 7.0 (at 20°C)
Physikalische Form Solid
Menge 25 g
Strukturformel NaNO3
UN-Nummer UN1498
Löslichkeitsinformationen 883g/L (at 20°C)
Formelmasse 84.99g/mol
Reinheit (%) ≥99.999% (metals basis)
Güte TraceSELECT
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.