Learn More
Natriumnitrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
Natriumsalicylat, Extra Pure, SLR
Siedepunkt 380°C
Schmelzpunkt 306°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 1 kg
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
Formelmasse 84.99g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.