Learn More
Natriumnitrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10696842 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10696842 500 g 500 Gramm
10478990 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696842 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/5560/53
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumjodid, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 380 °C
Schmelzpunkt 306 °C
Farbe Weiß
pH 5,5 bis 8
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 500 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Formelmasse 84,99 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.