Learn More
Natriumnitrat-Pufferlösung (NaNO3) 5M (5N), SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11470209
Verfügbar ab: 22-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumnitrat-Pufferlösung (NaNO3) 5M (5N), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11470209 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
5 m
Click to view available options
Menge:
5 m
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11470209
Marke: SPEX Certiprep ISBUF1500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Menge 5 m
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5M Sodium Nitrate Buffer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumnitrat-Pufferlösung (NaNO3) 5M (5N), SPEX CertiPrep™ >