Learn More
Natriumnitrat, +99 %, zur Analyse, ACROS Organics™
Chemische Identifikatoren
| CAS | 7631-99-4 |
|---|---|
| Summenformel | NNaO3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 84.99 |
| MDL-Nummer | MFCD00011119 |
| InChI-Schlüssel | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| PubChem CID | 24268 |
| ChEBI | CHEBI:63005 |
| IUPAC-Name | Natrium;Nitrat |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Spezifikation
| Sodium nitrate | |
| 99+% | |
| NaNO3 | |
| 16,86 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| Natrium;Nitrat | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Analyse |
| 7631-99-4 | |
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| 15, 8778 | |
| Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.99 | |
| CHEBI:63005 | |
| 99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
- Sodium nitrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.