Learn More
Natriumnitrat, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15682110 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15682110 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15672110 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15682110 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221341500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumnitrat, Chilesalpeter, Etabisulfit, Nitratin, Natriumsalpeter, Salpetersäure, Natriumsalz, Natriumnitrat 1:1, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitrat
Menge 500 g
Strukturformel NaNO3
UN-Nummer UN1498
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
Formelmasse 84.99 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche