Learn More
Natriumnitrat, 98+ %
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12327.0C
| Menge | 10,000g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AnwendungenNatriumnitrat wird bei der Herstellung von Düngemitteln, Salpetersäure, Pyrotechnik, Rauchbomben, Glas- und Keramiklack verwendet. In Kombination mit Bortrifluorid bildet es ein effizientes Reagenz für die Nitrierung aromatischer Verbindungen. Adsorption an Aluminiumoxid ist ein umweltfreundliches aromatisches Nitratierungsmittel. Weiter findet es Verwendung als Konservierungsmittel für Lebensmittel und als Feststofftreibstoff für Raketen. Es wird auch als Elektrolyt in einer Salzbrücke und als thermisches Speichermedium in Stromerzeugungssystemen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Wasser, Ammoniak und Hydrazin. Löslich in Alkohol. Schwer löslich in Pyridin.
Hinweise
Natriumnitrat ist hygroskopisch.
Chemische Identifikatoren
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Spezifikation
| Sodium nitrate | |
| 10,000g | |
| MFCD00011119 | |
| 14,8647 | |
| Freely soluble in water,ammonia and hydrazine. Soluble in alcohol.Slightly soluble in pyridine. | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.994 | |
| CHEBI:63005 | |
| ≥98% | |
| Hygroscopic |
| 7631-99-4 | |
| NNaO3 | |
| UN1498 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| Natrium;Nitrat | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Odorless | |
| 2.26 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium nitrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate