Learn More
Natrium-n-Octadecylsulfat, 98 % (Trockengewicht), Wasser <7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467297
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11467297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15042.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.54 g/mol
Sodium n-octadecyl sulfate is used in the formulation of hair care products including shampoo, skin cleansers, and other skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium n-octadecylsulfat wird bei der Formulierung von Haarpflegeprodukten wie Shampoo, Hautreinigern und anderen Hautpflegeprodukten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-04-3
Summenformel C18H37NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 372.54
MDL-Nummer MFCD00007469
InChI-Schlüssel NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC-Name Natrium;octadecylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-octadecyl sulfate
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 7 %
Strukturformel CH3(CH2)17OSO3Na
Menge 5 g
Beilstein 3640871
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 372.55
Reinheit (%) 98%