Learn More
Natrium-n-Octadecylsulfat, 98 % (Trockengewicht), Wasser <7 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457297 1 g 1 Gramm
11467297 5 g 5 Gramm
11477297 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15042.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372.54 g/mol
Sodium n-octadecyl sulfate is used in the formulation of hair care products including shampoo, skin cleansers, and other skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium n-octadecylsulfat wird bei der Formulierung von Haarpflegeprodukten wie Shampoo, Hautreinigern und anderen Hautpflegeprodukten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-04-3
Summenformel C18H37NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 372.54
MDL-Nummer MFCD00007469
InChI-Schlüssel NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC-Name Natrium;octadecylsulfat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium n-octadecyl sulfate
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser < 7 %
Strukturformel CH3(CH2)17OSO3Na
Menge 1 g
Beilstein 3640871
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 372.55
Reinheit (%) 98%