Learn More
Natriummolybdatdihydrat, Puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriummolybdatdihydrat |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Na2MoO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Dinatrium;Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat |
Formelmasse | 241.95 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |