missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriummolybdatdihydrat, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7072298 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15687920 100 g 100 Gramm
15607930 500 g 500 Gramm
15697920 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15687920 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. M1003100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

≥ 99.5 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium Dioxomolybdänbis(olat)
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Menge 100 g
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 241.95 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.