missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriummolybdatdihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7072073 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15633890

Marke: Honeywell-Fluka 3310585G

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ACS-Reagenz, ≥99 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10102-40-6
Summenformel H4MoNa2O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.96
MDL-Nummer MFCD00149170
InChI-Schlüssel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-Name Dinatrium; Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Menge 5 g
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 241.95 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt