Learn More
Natriummolybdatdihydrat, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell™
Catalog Number p-7120811
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
10102-40-6
MoNa2O4
205.93
MFCD00149170
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
16211258
CHEBI:75213
Dinatrium;Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
10102-40-6
MoNa2O4
205.93
MFCD00149170
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Natriummolybdatdihydrat, Natriummolybdat(VI)dihydrat, Dinatriummolybdat-Dihydrat, Dinatriumdihydrat-Molybdat, Molybdänsäure-Natriumsalz-Dihydrat, Molybdänsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Natriummolybdat-2-hydrat, Dikaliumdihydrat-Molybdat, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
16211258
CHEBI:75213
Dinatrium;Dioxido(dioxo)molybdän; Dihydrat
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
99.99 % Spurenmetallbasis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriummolybdatdihydrat
Schmelzpunkt 100 °C
Farbe Weiß
pH 7 bis 10 (bei 20 °C)
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 g
Strukturformel Na2MoO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 241.95 mol
Reinheit (%) 99.99 % Spurenmetallbasis
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.37 g/ml bei 25 °C