Learn More
Natriummethylsulfinat, TRC
Artikelnummer. 30423314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423314 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6670705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Methylsulfinate
CAS 20277-69-4
Summenformel CH3NaO2S
Menge 5 g
Synonym Methanesulfinic Acid','Sodium Salt, Sodium Methanesulfinate
InChI-Formel InChI=1S/CH4O2S.Na/c1-4(2)3;/h1H3,(H,2,3);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CS(=O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;Methansulfinat
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 101.9751