Learn More
Natriummethoxid, TRC
Artikelnummer. 30414991
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414991 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30414991 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS645400250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium methoxide
CAS 124-41-4
Summenformel C H3 O . Na
Menge 250 g
Synonym Methanol','sodium salt (1:1), Methanol','sodium salt (8CI,9CI), Sodium methoxide (7CI), Feldalat NM, Methoxysodium, SM 24, SM 28, Sodium methanolate, Sodium methoxylate, Sodium methylate, Natriummethylat
InChI-Formel InChI=1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].C[O-]
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
Molekulargewicht (g/mol) 54.02
Formelmasse 54.0082