Learn More
Natriummethoxid-Titriermittel (0.5 M in Methanol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11965871 2.5 L Glasflasche -
10458643 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10637391 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11965871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419600025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Summenformel CH3NaO
Molekulargewicht (g/mol) 54.024
MDL-Nummer MFCD00012179
InChI-Schlüssel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
SMILES C[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium methoxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5 M in methanol
Siedepunkt 65.0°C
Schmelzpunkt -98.0°C
Konzentration 0.45 to 0.60M
Dichte 0.8000g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.8
Strukturformel CH3ONa
Menge 2.5 L
Flammpunkt 11°C
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 54.02
Güte Rein