Learn More
Natriummethoxid-Titriermittel (0.5 M in Methanol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637391 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10637391 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10458643 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
11965871 2.5 L Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637391 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 419605000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4 , 67-56-1
Summenformel CH3NaO
Molekulargewicht (g/mol) 54.024
MDL-Nummer MFCD00012179
InChI-Schlüssel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
SMILES C[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium methoxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5 M in methanol
Siedepunkt 65.0°C
Schmelzpunkt -98.0°C
Konzentration 0.45 to 0.60M
Dichte 0.8000g/mL
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.8
Strukturformel CH3ONa
Menge 500 mL
Flammpunkt 11°C
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
Formelmasse 54.02
Güte Rein