Learn More
Natriummethoxid, ca. 30 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434937 2500 mL 2500 Milliliter
11424937 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21872.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.20 CHF
    79.65 CHF / 2500 Milliliter
    Sparen 8.55 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.024 g/mol
Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol is used in the preparation of high-spin hexanuclear Mn(III) cluster, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6]+. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriummethoxid, ca. 30 % Wasser-in-Wasser in Methanol, wird zur Herstellung eines High-spin-Hexanuclear Mn(III)-Clusters verwendet, [NaMn6 (OMe)12 (dbm)6 ]+. Ist ein nützlicher Rohstoff bei der Synthese von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Dient als Initiator der anionischen Additionspolymerisation mit Ethylenoxid und bildet einen Polyether mit hohem Molekulargewicht.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Fetten und Estern. Unmischbar mit Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft-, feuchtigkeits- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, chlorierten Lösungsmitteln, Wasser und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4
Summenformel CH3NaO
Molekulargewicht (g/mol) 54.024
MDL-Nummer MFCD00012179
InChI-Schlüssel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
SMILES C[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium methoxide
Schmelzpunkt <6°C
Dichte 0.969
Siedepunkt 93°C
Flammpunkt 16°C (61°F)
Geruch Alkoholähnlich
Strukturformel NaOCH3
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1289
Beilstein 3592982
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8643
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,fats and esters. Immiscible with hydrocarbons and organic solvents.
Formelmasse 54.02
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈30 % w/w in Methanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium methoxide, ca 30% w/w in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, sodium methylate